Chemikalienschutz-Handschuhe, Profil™ Plus 87-850
Lieferant: Ansell
ANSE87-850/6.5-7EA 0 EUR
ANSE87-850/6.5-7 ANSE87-850/9.5-10
Chemikalienschutz-Handschuhe, Profil™ Plus 87-850
Diese mittelschweren Naturlatex-Handschuhe mit einem Futter aus Baumwollvelours sorgen für hervorragende mechanische Belastbarkeit und bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Herausragende Griffsicherheit
  • Velourisierung aus 100% Baumwolle macht den Handschuh weicher und angenehmer zu tragen
  • Futter ist schweißabsorbierend
  • Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken
Ideal für Gebäudemanagement und allgemeine Arbeiten in einem nassen Umfeld.
Standards: EN 374 (AKL), EN 388 (X120); AQL 0,65; Kat. III