D(-)-allo-Isoleucin ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
Synonyme: (2R,3S)-(-)-α-Amino-β-methylvaleriansäure(2R,3S)-(-)-2-Amino-3-methylpentansäureH-D-allo-Ile-OH(2R,3S)-(-)-allo-Isoleucin
TCIAA0212-5GEA 172 EUR
TCIAA0212-25G TCIAA0212-5G TCIAA0212-1G
D(-)-allo-Isoleucin ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
D(-)-allo-Isoleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
MDL: MFCD00066445
CAS-Nummer: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/44/28927644.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -39.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)
Solubility in HCl (1+1) very faint turbidity