5,7-Dichlor-8-chinolinol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0312.02EA
557
EUR
PROOMM0312.02
5,7-Dichlor-8-chinolinol
5,7-Dichlor-8-chinolinol
Formel:
C₉H₅Cl₂NO Molecular Weight: 214,05 g/mol Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 183 °C |
MDL:
MFCD00006786 CAS-Nummer: 773-76-2 EINECS: 212-258-3 Merck Index: 13,02193 |