(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in Toluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L14582.XFEA 25.2 EUR
L14582.XF L14582.AA L14582.AC
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in Toluol
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formel: C₁₈H₂₀BNO
Molecular Weight: 277,17 g/mol
Dichte: 0,925
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078440
CAS-Nummer: 112022-83-0
UN: 1993
ADR: 3,II