(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL674656-25MLEA 306 EUR
SIAL674656-25ML SIAL674656-5ML
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formel: C₁₈H₂₀BNO
Molecular Weight: 277,17 g/mol
MDL: MFCD00078440
CAS-Nummer: 112022-83-0