Schnapprandfläschchen und Verschlüsse, 11 mm, CrossLab
Lieferant: Agilent
HEWL8010-0411EA 59 EUR
HEWL8010-0411 HEWL8010-0026 HEWL8010-0023 HEWL8010-0177 HEWL8010-0025 HEWL8010-0200 HEWL8010-0178 HEWL8010-0024
Schnapprandfläschchen und Verschlüsse, 11 mm, CrossLab
Vials
Schnapprandfläschchen aus Glas mit präzisionsgeformtem Hals für eine optimierte Autosampler-Handhabung.
  • Kompatibel mit 11 mm-Schnapp- oder -Bördelkappe
  • Optional mit Beschriftungsfeld aus Keramik
  • Zur Verringerung von Brüchen der Fläschchen einzeln verpackt erhältlich