TSKgel® universelle Umkehrphasensäulen
Lieferant: Tosoh Bioscience
TSK-Gel®
TOYO0022756EA 563 EUR
TOYO0022756 TOYO0022712 TOYO0022711 TOYO0022755 TOYO0022754 TOYO0021940 TOYO0022710 TOYO0022753 TOYO0022752 TOYO0022751 TOYO0022750 TOYO0021462 TOYO0021829 TOYO0022719 TOYO0022718 TOYO0022717 TOYO0022716 TOYO0022715 TOYO0022759 TOYO0022758 TOYO0022714 TOYO0022757 TOYO0022713 TOYO0022745 TOYO0022701 TOYO0021458 TOYO0021810 TOYO0022700 TOYO0021457 TOYO0022744 TOYO0022743 TOYO0021456 TOYO0022742 TOYO0021455 TOYO0021454 TOYO0022741 TOYO0021453 TOYO0022740 TOYO0022709 TOYO0021939 TOYO0021938 TOYO0022708 TOYO0022707 TOYO0022706 TOYO0022749 TOYO0022705 TOYO0021814 TOYO0022748 TOYO0022704 TOYO0021813 TOYO0022747 TOYO0021812 TOYO0022703 TOYO0022746 TOYO0021811 TOYO0022702 TOYO0021459 TOYO0021461 TOYO0021460 TOYO0021843 TOYO0022734 TOYO0022733 TOYO0021842 TOYO0021841 TOYO0022732 TOYO0022731 TOYO0022730 TOYO0022739 TOYO0022738 TOYO0022737 TOYO0022736 TOYO0022735 TOYO0021844 TOYO0022723 TOYO0021997 TOYO0022722 TOYO0021996 TOYO0021831 TOYO0022765 TOYO0022721 TOYO0021830 TOYO0021995 TOYO0022720 TOYO0022764 TOYO0022763 TOYO0022762 TOYO0022761 TOYO0022760 TOYO0021839 TOYO0022729 TOYO0021838 TOYO0022728 TOYO0022727 TOYO0022726 TOYO0022725 TOYO0022724
TSKgel® universelle Umkehrphasensäulen
Chromatographiesäulen
TSKgel ODS-100V/ODS-100Z-Säulen verfügen über die besten Oberflächeneigenschaften ihrer Klasse, um sekundäre Wechselwirkungen von basischen, sauren und chelatbildenden Verbindungen zu begrenzen.
  • Das hochreine Siliziumdioxid vom Typ B enthält vernachlässigbare Mengen an Metallionenverunreinigungen und minimiert die Probenadsorption
  • Silica mit großer Oberfläche (450 m²/g)
  • Sphärische 3 und 5 µm Partikel mit 10 nm (100 Å) Poren
  • Sehr hohe Säuleneffizienz und moderater Säulenrückdruck
  • Geringer Restsilanolgehalt
TSKgel ODS-100V ermöglicht aufgrund seiner geringeren C18-Ligandendichte (15% Kohlenstoffgehalt) eine starke Retention für polare Verbindungen. Die proprietäre Chemie der monomeren gebundenen Phase sorgt für vollständige Benetzung und Retentionsstabilität in 100% wässrigen mobilen Phasen.
TSKgel ODS-100Z enthält eine monomer gebundene C18-Phase mit hoher Dichte (20% Kohlenstoffgehalt) für maximale Retention und Selektivität von Verbindungen mit geringem Molekulargewicht. Eine vollständige Endkappung verhindert sekundäre Wechselwirkungen mit restlichen Silanolgruppen.
Beide Säulenlinien wurden um 3 µm gepackte Säulen erweitert. Diese Säulen eignen sich gut für LC/MS-Anwendungen mit hohem Durchsatz und ermöglichen schnelle und effiziente Trennungen.
Diese Säulen werden für die Analyse von wasser- und fettlöslichen Vitaminen, organischen Säuren, Polymeradditiven und Nukleotiden (Mono-, Di- und Tri) verwendet.