Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86706.180EA 29.5 EUR
86706.180 86706.260
Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Schwefel-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%