5-Methylthiazol
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHB104923-1KGEA 0 EUR
BEPHB104923-1KG
5-Methylthiazol
5-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
Molecular Weight: 99,16 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40,4 °C
Dichte: 1,127 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005335
CAS-Nummer: 3581-89-3