2-Chlor-5-cyan-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3819-1G
BB-3819-250M
COBBBB-3819-1GEA
1020
EUR
COBBBB-3819-1G
COBBBB-3819-250M
2-Chlor-5-cyan-3-pyridinboronsäure
2-Chloro-5-cyano-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₄BClN₂O₂ |
MDL:
MFCD09027243 CAS-Nummer: 957060-96-7 |