Fluoren-[D10] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM11230.1EA 165 EUR
PROOCILDLM11230.1 CAMBDLM-1123-0.1 PROOCIL-DLM-1123-1
Fluoren-[D10] (98% D)
Fluoren-[D10]
Formel: C₁₃D₁₀
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144313
CAS-Nummer: 81103-79-9
UN: 3077
ADR: 9,III