Fluoren-[D10]
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20800200EA 129 EUR
EHERC20800200
Fluoren-[D10]
Fluoren-[D10]
Formel: C₁₃D₁₀
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144313
CAS-Nummer: 81103-79-9
UN: 3077
ADR: 9,III