Flüssigchromatographie (HPLC und UHPLC) – Analytisch
Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und Ultra-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (UHPLC) gehören zu den am häufigsten verwendeten Techniken in der Chemie und den Life Sciences.
Geräte und Produkte von Avantor für die LC-Analytik
Säulenauswahl
Sie benötigen die richtige HPLC- oder GC-Säule für Ihre Methode. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir helfen Ihnen, für Ihre Anwendung die richtige auszuwählen.
Mobile Phasen und Modifikatoren
Avantor bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an HPLC-Lösungsmitteln. Wählen Sie die Lösungsmittel, die am besten für Ihr Labor passen, von bewährten Marken und dem Lieferanten, dem Sie vertrauen.
Vials
Avantor bietet Ihnen die passenden Vials für Ihre Applikationen. Wählen Sie aus dutzenden Vials in verschiedenen Größen, Formen und Ausführungen zur Gewährleistung der chemischen Kompatibilität. Entdecken Sie jetzt unsere Produkte.
Kapillare und weiteres Zubehör
Optimieren Sie den Durchfluss in Ihrem chromatographischen Labor mit unseren Kapillaren und weiterem Zubehör. Entdecken Sie jetzt die Produktauswahl von Avantor.
Instrumente – (U)HPLC
Entdecken Sie das ideale LC-Instrument für Ihre Anforderungen. Unsere (U)HPLC-Reihe wurde speziell für Einfachheit und Zuverlässigkeit entwickelt.
Aminosäuren-Analysator
Entdecken Sie den neuen Aminosäure-Analysator: 30 % kleiner und optimiert für die Ninhydrin-Reaktion. Ideal für die Analyse von Proteinhydrolysaten (PH) und physiologischen Flüssigkeiten (PF).
Spezielle Detektoren
Verbessern Sie Ihre Analyse mit einem umfassenden Sortiment an LC-Detektoren wie den ELSDs (Evaporative Light-Scattering Detectors).
Avantor® – Experten in der Chromatographie
Benötigen Sie technische Informationen oder Beratung?
Wir haben technische Informationen und Experten, die Sie telefonisch oder per E-Mail erreichen.
Was ist die HPLC?
Die Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, auch HPLC genannt, arbeitet mit Hochdruckpumpen, um ein Probengemisch, das das Lösungsmittel enthält, effektiv durch eine Säule zu drücken, die ein festes absorbierendes Material enthält.
Dieses absorbierende Material interagiert mit jeder Komponente des Lösungsmittels unterschiedlich. Wenn die Lösungsmittelkomponenten aus der Säule fließen, tun sie dies mit einer bestimmten Geschwindigkeit.
Durch den Unterschied in der Durchflussrate können die einzelnen Komponenten aus dem Gemisch getrennt werden. Anschließend bestimmt ein Detektor die Identität und Konzentration der Verbindungen.