Asecos Sicherheitsschränke
Modellübersicht
Q- Line: Sicherheitsschränke für entflammbare und gefährliche Stoffe Q-Line Sicherheits-schränke zur Lagerung Ihrer entflammbaren Stoffe, bspw.: Aceton, Dichlormethan, Cyclohexan, Diethylether, Ethanol, Hexan, Propanol. |
UB Line: Kühlunterbauschrank Unterbausicherheitsschränke zur Lagerung entflamm-barer Flüssigkeiten. Die UB-Sicherheitsschränke passen perfekt unter ihren Abzug. Auch verfügbar als gekühlte oder gefilterte Umluft Version. |
V-Line: Das Raumwunder für Labor und Industrie Die neuartigen Sicherheitsschränke bietet das gleiche Lagervolumen wie ein Standardschrank bei halber Schrankbreite! V-LINE Sicherheits-schränke mit Vertikalauszugstechnik für maximalen Bedienkomfort. |
SL Line: Sicherheitsschränke für Säuren und Laugen Hochwertige, langlebige Schränke der SL Linie zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in zwei hermetisch getrennten Lagerkammern, bspw. Salpetersäure; Salzsäure, Natronlauge, Kaliumhydroxid. |
|||