Miele Laborreinigungsautomaten
Miele Professional bietet mit seinen Laborspülsystemen, speziellen Aufbereitungsverfahren und perfekt abgestimmtem Zubehör umfassende Systemlösungen für die Aufbereitung unterschiedlicher Laborglasarten für nachfolgende analytische Experimente. Diese Systemlösungen ermöglichen reproduzierbare Ergebnisse auch bei anspruchsvollen Anwendungen in den Bereichen organische, anorganische und physikalische Chemie, Biologie, Mikrobiologie, in Krankenhauslabors, Apotheken sowie in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.
Dank des Miele-Know-hows stehen Modellvarianten mit verschiedenen Programmen, Tragebehältern, Modulen und weiterem Zubehör zur Verfügung, um die passende Lösung für Ihre Anforderungen zu ermöglichen.
Miele hat die letzten 60 Jahre an der Konfiguration seiner Waschzyklen gearbeitet, damit Sie den perfekten Zyklus für Ihre Laborglaswaren wählen können.
Mit seinen praktischen und effektiven Lösungen ist Miele die logische Wahl für alle Benutzer im Labor.
Die Vorteile von Miele:
|
Sie sind auf der Suche nach einem Reinigungsautomaten für Laborglas?
Kompakte Reinigungsautomaten für Laborglas
Die Reinigungsautomaten von Miele Professional sind eine handelsübliche Lösung für die Reinigung von Laborgläsern für analytische Experimente.
Miele PG85 Unterbau-Laborglas-Reinigungsautomaten
Die neue Generation von Reinigungs-/Desinfektionsgeräten für das Labor.
SlimLine Laborglas-Reinigungsautomaten
Mit den neuen SlimLine-Laborglas-Reinigungsautomaten leistungsstarken Aufbereitungsverfahren, perfekt abgestimmten ProCare Lab Prozesschemikalien und praktischem Zubehör bietet Miele umfassende Systemlösungen für die Aufbereitung von Laborglas für analytische Experimente. Die Ingenieure von Miele haben gemeinsam mit den Anwendern individuelle Lösungen für die Herausforderungen des Laboralltags entwickelt.
Laborglas-Reinigungsautomaten mit großer Kapazität
Das neue Modell PLW 86 setzt in Bezug auf Leistung und Anwenderfreundlichkeit neue Maßstäbe. Das völlig neu konzipierte Reinigungssystem bietet eine deutlich bessere Leistung als die Vorgängerserie und kann dank einer Pumpe mit variabler Drehzahl den Umwälzdruck und den Wasserverbrauch an die jeweilige Beladung anpassen.
Miele PLW 86 Laborglas-Reinigungsautomat mit großer Kammer
Leistungsstark – flexible Funktionen.
Produktauswahl
MIELE Quality Eine hochwertige und schonende Behandlung von Glaswaren, die ihre Lebensdauer maximiert. Die DURAN Group empfiehlt Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. |
|
MIELE Guarantee Miele Kundendienst: Garantierte Sicherheit und Zuverlässigkeit.
|
MIELE Services Erfahrene Techniker und lokaler Service. Ersatzteilverfügbarkeit bis zu 15 Jahre nach Kauf. |