Merck Produkte für die Pharmaproduktion
- „EMPROVE®“ exp - Zur Verwendung als Arzneimittelträger
- „EMPROVE®“ bio - Für die biopharmazeutische Herstellung
- „EMPROVE®“ api - Zur Verwendung als pharmazeutische Wirkstoffe
Suchen Sie nach diesen Bezeichnungen in der Produktbeschreibung, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung wählen. Wenden Sie sich an Ihren VWR Kundenbetreuer oder Vertriebsspezialisten vor Ort, falls Sie weitere Informationen benötigen. Merck bietet zudem den kostenpflichtigen Service „EMPROVE® Dossier“ mit kompletter Dokumentation.