Software & Adapter
Alle USB- und HDMI/USB-Kameras benötigen eine Software, die Sie auf den Produktseiten herunterladen können.
HDMI-Kameras bieten Einstellungen direkt per Maus vom Gerät aus, wenn sie ohne PC verwendet werden.
Tablet-Kameras verfügen über eine Tablet-App, sodass Sie keine zusätzliche Software zum Herunterladen benötigen.
C-Mount-Adapter
C-Mount-Adapter nutzen die physikalische Verbindung zwischen dem Trinokulartubus des Mikroskops und der Digitalkamera.
Die Adapter verfügen über unterschiedliche Vergrößerungsoptionen. Es ist wichtig, den richtigen Adapter für die jeweilige Vergrößerung zu wählen. Dies hängt von der Größe des Kamerasensors ab.
Laden Sie die Auswahlhilfe herunter, um die richtige Verbindung zwischen der VWR® Kamera und den VisiScope® Mikroskopen zu finden.
Software-Versionen
VisiCam® Vision Lite Soft ist die intuitivste Software für die grundlegenden Funktionen: Bilder aufnehmen & Live-Videos streamen, lineare Messungen durchführen, umfassende Berichte exportieren.
VisiCam® Proview Soft ist eine professionelle Bildanalyse-Software mit vielen zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten.
VisiCam® Bildanalysesoftware: eine intuitive Software für die professionelle Bildanalyse.
Hier finden Sie die Übersicht über die Softwarefunktionen sowie eine Auswahlhilfe, um für jede Kamera die richtige Software zu finden.
Die Software kann kostenlos auf den Produktseiten der Kamera heruntergeladen werden.
Kameras und Software
Kamera | Visicam Vision Lite (kostenloser Download) |
Visicam Vision Proview (kostenloser Download) |
Visicam Image Analysis (kostenloser Download) |
Camera VisiCam® B5 | X | ||
Camera VisiCam® 3 + | X | ||
Camera VisiCam® 5 + | X | ||
Camera VisiCam® 16 + | X | ||
Camera VisiCam® 20 + | X | ||
Camera VisiCam® 6 + | X | ||
Camera VisiCam® P6 | X | X | |
X | |||
Camera VisiCam® MET 5000 | X | ||
Camera VisiCam® HRS 14 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI5 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI6 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI HP | X | X | |
WiFi-/USB-Kamera VisiCam® 83 | X | ||
Kabellose Tablet-Kamera VisiCam® TC 20 + | Software-Anwendung für Tablets | ||
Tablet TC 210 | X | X |
Software und Bildanalyse
Merkmale | Vision Lite |
Proview | Image Analysis |
Übersichtliche Benutzeroberfläche, mehrsprachig | Ja, 8 Sprachen | Ja, 8 Sprachen | Ja |
Aufnahme von Standbildern und Streaming von Live-Videos | Ja | Ja | Ja |
Die Bilder können in verschiedenen Formaten gespeichert werden | Ja | Ja | Ja |
Bildstapelerfassung | Ja | Ja | Ja |
Netzaddition | Ja | Ja | Ja |
Durchführen von linearen Messungen (Linien, Kreise, Rechtecke, Polygone, Winkel, ...) | Ja | Ja | Ja |
Präzise Messungen durch einfache Kalibrierung | Ja | Ja | Ja |
Speichern der Messergebnisse | Ja | Ja | |
Umfassender Datenexport (inklusive Notizen und Messungen) | Ja | Ja | Ja |
Umfassende Berichte exportieren | Ja | Ja | Ja |
Weiß- & Schwarz-Balance | Nein | Ja | Ja |
Belichtungszeit | Nein | Ja | Ja |
Einstellung von Farbkanälen, Kontrast, Sättigung, Helligkeit | Nein | Ja | Ja |
Verwaltung mehrerer Kameras | Nein | Ja | Ja |
Vollständig anpassbare grafische Benutzeroberfläche (Passwortschutz ... ) | Nein | Ja | Nein |
Fluoreszenzbildgebung mit „Pixel-Shift“-Funktion | Nein | Ja | Ja |
High Dynamic Range (HDR) Erfassung | Nein | Ja | Ja |
Erweiterte Tiefenschärfe (EDF) | Nein | Ja | Ja |
Stitching | Ja | Ja | |
Vergleich von Live- und gespeicherten Bildern | Ja | ||
Zeitrafferaufnahme | Ja | ||
Zählen | Ja |