Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
00081.DH
00081.DHEA 240 EUR
00081.DH
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈10.9g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molecular Weight: 58,93 g/mol
Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1495 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488