Dysprosium ≥99,8% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00102.14 00102.22
00102.14EA 126 EUR
00102.14 00102.22
Dysprosium ≥99,8% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Dysprosium
Purity: 99.8% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010982
Formel: Dy
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010982
CAS-Nummer: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9