Ammoniumcarbonat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
0015.1000EA
124
EUR
0015.1000
Ammoniumcarbonat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel:
(NH₄)₂CO₃ Molecular Weight: 96,09 g/mol Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010890 CAS-Nummer: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications | |
Assay (NH3) | min. 30.0 % |
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Non-volatile Matter | max. 0.01 % |
Sulfur Compounds (as SO4) | max. 0.002 % |