Iod ≥99,99% (Metall-Basis), kristallin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
00158.18 00158.30
00158.18EA 102 EUR
00158.18 00158.30
Iod ≥99,99% (Metall-Basis), kristallin
Iod
Formel: I₂
Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…186 °C (Subl.)
Dichte: 4,930
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036