Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

00175.14 00175.22
00175.14EA 156 EUR
00175.14 00175.22
Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Lanthanum

Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Silver-grey UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066

Formel: La
Siedepunkt: 3464 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 920 °C
Dichte: ∼6,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011066
CAS-Nummer: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR