di-Ammoniumhydrogencitrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
0020.1000EA
165.29
EUR
0020.1000
di-Ammoniumhydrogencitrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Molecular Weight: 226.19 g/mol Dichte: 1.483 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013068 CAS-Nummer: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Merck Index: 13,00513 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications | |
Assay (by formol method) | 98.0 - 103.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.0005 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Oxalate (C2O4) | passes test |
Phosphate (PO4) | max. 0.0005 % |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Sulfur Compounds (as SO4) | max. 0.005 % |