1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Lieferant: Biotium
Synonyme:
1,2-Diaminoanthraquinone, 1,2-Diamino-10-anthracenedione
00300
00300.EA
185
EUR
00300.
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 238,241 g/mol |
MDL:
MFCD00001219 CAS-Nummer: 1758-68-5 EINECS: 217-156-2 |