Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00303.G5
00303.G9
00303.H4
00303.G5EA
50.8
EUR
00303.G5
00303.G9
00303.H4
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.13g/m, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...