Zinn ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00344.GE
00344.GEEA 132 EUR
00344.GE
Zinn ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Zinn
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈6.9g/75x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587