Calciumacetat Hemihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Essigsäure Calciumsalz, Calciumdi(acetat)
0041.0500EA
103.35
EUR
0041.0500
Calciumacetat Hemihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Calciumacetat
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·¹/₂H₂O Molecular Weight: 167,18 g/mol |
CAS-Nummer:
62-54-4 |