Ruthenium(III) chloride oxide 85.0-115.0% (getrocknete Basis, AT) für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
00541-1G 00541-5G
00541-1GEA 282 EUR
00541-1G 00541-5G
Ruthenium(III) chloride oxide 85.0-115.0% (getrocknete Basis, AT) für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) chloride oxide
(Ammoniated ruthenium oxychloride)
Formel: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
MDL: MFCD00011479
CAS-Nummer: 11103-72-3