Zytologie-Fixiermittel, Q Path® Labofix
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Q Path Labofix ist ein Zytologie-Fixiermittelspray zum Fixieren und Bewahren der zellulären Elemente aus gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Abstrichen nach dem Ausstreichen auf einem Objektträger aus Glas.
- Easy and quick use
Das Prinzip basiert auf einer Dehydrierungsreaktion gefolgt vom Schutz der Zellelemente.
Einfache und schnelle Verwendung: Zweimal über den Ausstrich sprühen und 3 Minuten lang trocknen lassen, dann können die Proben ins Labor gebracht und eingefärbt werden
Sofortige Wirkung.
Standards: IVD reagent