Dysprosium ≥99,8% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
00592.FF 00592.FI
00592.FFEA 156 EUR
00592.FF 00592.FI
Dysprosium ≥99,8% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Dysprosium
Purity: 99.8% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formel: Dy
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010982
CAS-Nummer: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III