Holmium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00596.FF
00596.FFEA 185 EUR
00596.FF
Holmium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: ≈3.4g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011049
Formel: Ho
Molecular Weight: 164,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011049
CAS-Nummer: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0