Praseodym ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00607.FF
00607.FFEA
386
EUR
00607.FF
Praseodym ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Praseodymium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: ≈2.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011174
Formel:
Pr Molecular Weight: 140.91 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011174 CAS-Nummer: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 |