Wasser suitable for ion chromatography, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00612-2.5L 00612-5L
00612-2.5LEA 53.8 EUR
00612-2.5L 00612-5L
Wasser suitable for ion chromatography, Supelco®
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c87043737e047d8bff27c581f18ad666cd31dd&vid=0f14da23d91e07756af6de508674b503983b7e28&prid=web&clid=SAPDAM