Hafnium ≥99,6% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Schwamm 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00674.A1
00674.A1EA 0 EUR
00674.A1
Hafnium ≥99,6% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Schwamm 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Hafnium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: Sponge Odour: Odourless UN No.: 2545 MDL No.: MFCD00011032
Formel: Hf
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011032
CAS-Nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
UN: 2545
ADR: 4.2,II