Tributylphosphat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
ortho-Phosphorsäuretributylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00675-500ML
00675-500MLEA
608
EUR
00675-500ML
Tributylphosphat, Supelco®
Tributylphosphat
Formel:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Molecular Weight: 266,32 g/mol Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0,982 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009436 CAS-Nummer: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Merck Index: 13,09692 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...