Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00690.14 00690.22
00690.14EA 203 EUR
00690.14 00690.22
Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Silver
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Appearance: Silver Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 961,9 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III