Magnesium ionophore VII, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00744-10MG-F
00744-10MG-FEA 669 EUR
00744-10MG-F
Magnesium ionophore VII, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Magnesium ionophore VII
Formel: C₃₈H₆₀N₄O₈
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07785359
CAS-Nummer: 156210-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0c9dca10d45beced917c02ce2903582be73e8c&vid=030dcc9f0e1ec2d5acd36cea9c9a952219717528&prid=web&clid=SAPDAM