Bismut ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Wismut

00915.30 00915.A1
00915.30EA 195 EUR
00915.30 00915.A1
Bismut ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Bismut

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033

Formel: Bi
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR