cis-4-Heptenal, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00931-5ML
00931-5MLEA 122 EUR
00931-5ML
cis-4-Heptenal, Supelco®
cis-4-Heptenal
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 46 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014682
CAS-Nummer: 6728-31-0
EINECS: 229-779-7
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9263b38e58905153ec7408dcd6d08d15c1e1dd3&vid=4f1f8b28f5d00012777b25cdc19aa0f30b2cefc4&prid=web&clid=SAPDAM