Cadmium ≥99,95% (Metall-Basis), Folie 15x15 cm (5.9x5.9 in), Dicke 1.0 mm (0.04 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

00940.KF
00940.KFEA 431 EUR
00940.KF
Cadmium ≥99,95% (Metall-Basis), Folie 15x15 cm (5.9x5.9 in), Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Cadmium

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈195g/15x15cm MDL No.: MFCD00010914

Formel: Cd
Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 321 °C
Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR