N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan ≥95,0% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, Silylating mixture VI, MTBSTFA + 1% TBDMSCl

00942-10X1ML 00942-10ML
00942-10X1MLEA 361 EUR
00942-10X1ML 00942-10ML
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan ≥95,0% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
Molecular Weight: 241.33 g/mol
MDL: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR