HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Novabiochem® zur Synthese
Lieferant: NOVABIOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
8.51006.0100
8.51006.0025
8.51006.1000
01-62-0010-100EA
182
EUR
01-62-0010-100
01-62-0010-25
8.51006.1000
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Novabiochem® zur Synthese
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Molecular Weight: 379.2 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00075445 CAS-Nummer: 94790-37-1 EINECS: 423-020-5 UN: 1325 ADR: 4.1 II |