L-Alanin 99, high_purity
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: H-L-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionic acid, L(+)-2-Aminopropionic acid, A, (S)-(+)-Alanin, α-Alanin, H-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionsäure, L(+)-Alanin, (S)-(+)-2-Aminopropansäure, L-α-Alanin
0106-100GEA 116 EUR
0106-100G
L-Alanin 99, high_purity
L-Alanin
Nicht tierischen Ursprungs. Weißes, kristallines Pulver.
Unpolar. Aliphatische Aminosäure. Nicht essentielle Aminosäure. Gängige Komponente von Nährmedien. An der Regulierung einer Vielzahl von metabolischen Funktionen beteiligt.
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5754f084d1f8592c5ceef9bd3b6c1361d7fdcf8d&vid=35eb33df624f876273f5daf0efe002c51feba7e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Arsen < = 0,00015%
Asche <= 0,15%
Chlorid <= 0,05%
Schwermetalle <= 0,001%
Sulfat < 0,03%
Eisen < 0,003%
Trocknungsverlust < 0,2%
pH (5%, Wasser) bei 25 °C 5,5 - 7,0
Reinheit > 99%
Spezifische Rotation 13,7° - 15,1°