Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Eisenchlorür, Eisendichlorid Tetrahydrat
0125.0250EA 52.37 EUR
0125.0250
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: FeCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 198,81 g/mol
Schmelzpunkt: 677 °C
Dichte: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.0 %
Appearance of solution passes test
Arsenic (As) max. 0.001 %
Copper (Cu) max. 0.005 %
Zinc (Zn) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %