Magnesiumacetat Tetrahydrat analytical reagent

Lieferant: VWR Chemicals

0131-500GEA 90.3 EUR
0131-500G
Magnesiumacetat Tetrahydrat analytical reagent
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Chloride ≤0.01%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.01%
Purity
Sulphate ≤0.05%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR