Naphthalin, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

01422-1G
01422-1GEA 43.4 EUR
01422-1G
Naphthalin, Supelco®
Naphthalene
Formel: C₁₀H₈
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001742
CAS-Nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577bca5b152bd40b8d2301f590f3bdb28ac470ad&vid=00154cb6f0a0fbb59a3d87a378673ab323d6c93a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR