Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) ≥98%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
0145-250MGEA
123
EUR
0145-250MG
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) ≥98%, Ultrareine Qualität
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
VWR offers riboneucleotides for amplification of RNA in in vitro transcription.
Formel:
C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00044310 CAS-Nummer: 19817-92-6 EINECS: 243-347-5 |