Lithiumchlorid ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Achtung

0156.0100EA 129.17 EUR
0156.0100 0156.1000 0156.5000
Lithiumchlorid ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382
Schmelzpunkt: 614
Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Meets ACS Specifications
Assay min. 99 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.20 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying max. 1.0 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Titrable Base (meq/g) max. 0.008


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR