Polyethylenglycol 8.000 Biotechnology
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Polyoxyethylen 8.000, Polyethylenoxid 8.000, Polyglycol 8.000, PEG 8.000
0159-1KGEA 282 EUR
0159-1KG 0159-2.5KG 0159-500G
Polyethylenglycol 8.000 Biotechnology
Polyethylenglycol 8.000
Anwendung für die Plasmid DNA Isolation und Präzipitation von Phagen.
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 8000 g/mol
Siedepunkt: >250 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4f2ac7d7b08ad5e6814488bdedf96bd458a77&vid=93a10b0bbb73df577d5985efd8329219e5fe1647&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
pH (5%, Wasser)@25°C 4,5 - 7,5
RNasen Keine nachgewiesen
Erstarrungspunkt 55 - 64 °C