Mangan(II)sulfat Monohydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Mangansulfat Monohydrat
0174.1000EA
136.06
EUR
0174.1000
Mangan(II)sulfat Monohydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel:
MnSO₄·1H₂O Molecular Weight: 169,02 g/mol Schmelzpunkt: 700 °C Dichte: 2,95 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00149159 CAS-Nummer: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05763 |
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | 98.0 - 101.0 % |
Calcium (Ca) | max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Potassium (K) | max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | max. 0.005 % |
Sodium (Na) | max. 0.005 % |
Zinc (Zn) | max. 0.005 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.002 % |
Insoluble Matter | max. 0.01 % |
Loss on Ignition | 10.0 - 12.0 % |
Substances Reducing KMnO4 | passes test |
Trace Impurities (in ppm) | |
Copper (Cu) | max. 5 |
Nickel (Ni) | max. 5 |